Isocianato de 2,5-dimetilfenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isocianato de 2,5-xililo
OR46742-1G OR46742-5G OR46742-25G
APOSOR46742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46742-1G APOSOR46742-5G APOSOR46742-25G
Isocianato de 2,5-dimetilfenilo 95%
Isocianato de 2,5-dimetilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 210
Densidad: 1.043
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013854
Núm. CAS: 40397-98-6