Tetraoctilamonio bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetra-n-octylammonium bromide
OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 26.1 EUR
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Tetraoctilamonio bromuro
Tetraoctilamonio bromuro
Formula: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546,8 g/mol
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011863
Núm. CAS: 14866-33-2