2,6-Dimetoxianilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4676-1G OR4676-5G OR4676-25G
APOSOR4676-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4676-1G APOSOR4676-5G APOSOR4676-25G
2,6-Dimetoxianilina 97%
2,6-Dimetoxianilina
Formula: C₈H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053934
Núm. CAS: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III