1,2,3,4-Tetrahidro-2-metilnaftalen-1-ona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR46762-1G OR46762-25G OR46762-5G
APOSOR46762-1GEA 36.4 EUR
APOSOR46762-1G APOSOR46762-25G APOSOR46762-5G
1,2,3,4-Tetrahidro-2-metilnaftalen-1-ona 99%
1,2,3,4-Tetrahidro-2-metilnaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Pto. Ebullición: 127…131 °C/12mmHg
Densidad: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001690
Núm. CAS: 1590-08-5