4-Iodoanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4677-100G OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA 42.2 EUR
APOSOR4677-100G APOSOR4677-25G
4-Iodoanísol 98%
4-Iodoanísol
Formula: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001056
Núm. CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7