BippyPhos 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(DI-T-BUTYLPHOSPHINO)-1',3',5'-TRIPHENYL-1,4'-BI-1H-PYRAZOLE, 5-(Di-tert-butylphosphino)-1', 3', 5'-triphenyl-1'H-[1,4']bipyrazole, 5-(di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole, 5-(Di-tert-butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole
OR46775-1G OR46775-5G
APOSOR46775-1GEA 109 EUR
APOSOR46775-1G APOSOR46775-5G
BippyPhos 97%
BippyPhos
Formula: C₃₂H₃₅N₄P
MW: 506,634 g/mol
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038440
Núm. CAS: 894086-00-1