1-Iodododecano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4679-1G OR4679-5G
APOSOR4679-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4679-1G APOSOR4679-5G
1-Iodododecano
1-Iodododecano
Formula: C₁₂H₂₅I
Pto. Ebullición: 159…160 °C/15mmHg
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001088
Núm. CAS: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1