2'-Iodoacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Iodofenil)etan-1-ona
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 226 EUR
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'-Iodoacetofenona
2'-Iodoacetofenona
Formula: C₈H₇IO
Pto. Ebullición: 139…140 °C/12mmHg
Densidad: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094998
Núm. CAS: 2142-70-3