2-Iodofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4682-100G OR4682-25G OR4682-500G
APOSOR4682-100GEA 65.4 EUR
APOSOR4682-100G APOSOR4682-25G APOSOR4682-500G
2-Iodofenol 98%
2-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
Pto. Ebullición: 186…187 °C/160mmHg
Pto. de fusión: 37…43 °C
Densidad: 1,947 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013963
Núm. CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9