Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4685-100G OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA 163 EUR
APOSOR4685-100G APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010729
Núm. CAS: 74896-66-5