1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4686-100G OR4686-25G OR4686-500G
APOSOR4686-100GEA 82.8 EUR
APOSOR4686-100G APOSOR4686-25G APOSOR4686-500G
1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona 99%
1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona
Formula: C₆H₅ClOS
Pto. Ebullición: 117…118 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 46…49 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005444
Núm. CAS: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3