5-Bromoantranilato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
OR4689-100G OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA 78.3 EUR
APOSOR4689-100G APOSOR4689-25G
5-Bromoantranilato de metilo 98%
5-Bromoantranilato de metilo
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144761
Núm. CAS: 52727-57-8