3-Metoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Metoxipiridina
3-Metoxipiridina
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C/15mmHg
Densidad: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673022
Núm. CAS: 7295-76-3