4-Bromobenzhidrol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4692-1G OR4692-5G OR4692-25G
APOSOR4692-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4692-1G APOSOR4692-5G APOSOR4692-25G
4-Bromobenzhidrol 96%
4-Bromobenzhidrol
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016851
Núm. CAS: 29334-16-5