5-Iodoantranilato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-iodobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-iodobenzoate, Methyl 5-Iodoanthranilate, Methyl 2-Amino-5-iodobenzoate, 5-Iodoanthranilic acid methyll ester
OR4694-100G OR4694-25G OR4694-5G
APOSOR4694-100GEA 410 EUR
APOSOR4694-100G APOSOR4694-25G APOSOR4694-5G
5-Iodoantranilato de metilo
5-Iodoantranilato de metilo
Formula: C₈H₈INO₂
MW: 277,0591 g/mol
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798574
Núm. CAS: 77317-55-6