2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4695-100G
OR4695-25G
OR4695-5G
APOSOR4695-100GEA
112
EUR
APOSOR4695-100G
APOSOR4695-25G
APOSOR4695-5G
2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo 98%
2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo
Formula:
C₈H₆BrNO₄ Pto. de fusión: 79…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010867 Núm. CAS: 6942-36-5 |