2'-Metilacetanilida 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
OR4696-1KG OR4696-250G OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA 743 EUR
APOSOR4696-1KG APOSOR4696-250G APOSOR4696-25G
2'-Metilacetanilida 98+%
2'-Metilacetanilida
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C
Pto. de fusión: 109…110 °C
Densidad: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014961
Núm. CAS: 120-66-1
EINECS: 204-414-4