Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR4697-10G OR4697-1G OR4697-5G
APOSOR4697-10GEA 50.9 EUR
APOSOR4697-10G APOSOR4697-1G APOSOR4697-5G
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,165 g/mol
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052514
Núm. CAS: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0