Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
OR4700-5G OR4700-100G OR4700-25G
APOSOR4700-5GEA 29 EUR
APOSOR4700-5G APOSOR4700-100G APOSOR4700-25G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683863
Núm. CAS: 5471-81-8