5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2,3-dihydro-7-azaindole
OR470006-1G OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA 63.8 EUR
APOSOR470006-1G APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₇BrN₂
MW: 199,0479 g/mol
Pto. de fusión: 186…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659750
Núm. CAS: 115170-40-6