4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Methylsulphonylamino)benzonitrile
OR470012-25G OR470012-5G
APOSOR470012-25GEA 522 EUR
APOSOR470012-25G APOSOR470012-5G
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204724
Núm. CAS: 36268-67-4