3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-butyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamate
OR470015-25G OR470015-5G
APOSOR470015-25GEA 448 EUR
APOSOR470015-25G APOSOR470015-5G
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411296
Núm. CAS: 102297-41-6