3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470020-5G
APOSOR470020-5GEA 136 EUR
APOSOR470020-5G
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00972722
Núm. CAS: 3171-46-8