4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
Proveedor: Apollo Scientific
OR470029-1G OR470029-250MG OR470029-5G
APOSOR470029-1GEA 713 EUR
APOSOR470029-1G APOSOR470029-250MG APOSOR470029-5G
4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃O
MW: 225,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09043886
Núm. CAS: 926250-84-2