1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-(2-pyrimidinyl)piperidine
OR470032-1G OR470032-5G OR470032-250MG
APOSOR470032-1GEA 478 EUR
APOSOR470032-1G APOSOR470032-5G APOSOR470032-250MG
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Formula: C₉H₁₄N₄
MW: 178,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06616818
Núm. CAS: 412355-81-8