Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 1010 EUR
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025051
Núm. CAS: 7151-77-1