Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
OR470048-25G OR470048-5G
APOSOR470048-25GEA 916 EUR
APOSOR470048-25G APOSOR470048-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₂₄O₆
MW: 276,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671525
Núm. CAS: 21339-47-9