tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470061-1G OR470061-250MG OR470061-5G
APOSOR470061-1GEA 92.8 EUR
APOSOR470061-1G APOSOR470061-250MG APOSOR470061-5G
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅BrN₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448169
Núm. CAS: 723286-80-4