2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [2-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
OR470099-1G OR470099-5G
APOSOR470099-1GEA 215 EUR
APOSOR470099-1G APOSOR470099-5G
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃S
MW: 198.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972274
Núm. CAS: 3395-40-2