[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470100-1G OR470100-5G
APOSOR470100-1GEA 194 EUR
APOSOR470100-1G APOSOR470100-5G
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233485
Núm. CAS: 15267-49-9