3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR470101-1G
OR470101-5G
APOSOR470101-1GEA
184
EUR
APOSOR470101-1G
APOSOR470101-5G
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Formula:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,6190 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02295728 Núm. CAS: 7170-45-8 |