3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470102-1G
OR470102-5G
APOSOR470102-1GEA
306
EUR
APOSOR470102-1G
APOSOR470102-5G
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09812167 Núm. CAS: 210962-57-5 |