3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470104-1G OR470104-5G
APOSOR470104-1GEA 154 EUR
APOSOR470104-1G APOSOR470104-5G
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00642410
Núm. CAS: 25173-35-7