3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470106-1G OR470106-5G
APOSOR470106-1GEA 306 EUR
APOSOR470106-1G APOSOR470106-5G
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02364319
Núm. CAS: 103204-34-8