Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Isonitroso-2,4-pentanedione
OR470145-5G OR470145-1G
APOSOR470145-5GEA 578 EUR
APOSOR470145-5G APOSOR470145-1G
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Formula: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466577
Núm. CAS: 29917-12-2