(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470168-1G OR470168-5G
APOSOR470168-1GEA 48 EUR
APOSOR470168-1G APOSOR470168-5G
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
(4-Methylphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₉NO
Pto. Ebullición: 73…78 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068121
Núm. CAS: 33901-44-9