2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide

Proveedor: Apollo Scientific

OR470179-1G OR470179-5G
APOSOR470179-1GEA 286 EUR
APOSOR470179-1G APOSOR470179-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18379274
Núm. CAS: 811450-82-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR