5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR470199-1G OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA 306 EUR
APOSOR470199-1G APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11156303
Núm. CAS: 1020997-14-1