Methyl-4-iodsalicylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
OR4702-100G OR4702-25G OR4702-5G
APOSOR4702-100GEA 229 EUR
APOSOR4702-100G APOSOR4702-25G APOSOR4702-5G
Methyl-4-iodsalicylate 98%
Methyl-4-iodsalicylate
Formula: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Pto. de fusión: 68…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797864
Núm. CAS: 18179-39-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III