3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Amino-3-(3,4-diethoxyphenyl)isoxazole
OR470200-1G
OR470200-5G
APOSOR470200-1GEA
306
EUR
APOSOR470200-1G
APOSOR470200-5G
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Formula:
C₁₃H₁₆N₂O₃ MW: 248,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07382988 Núm. CAS: 501325-89-9 |