1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470212-1G OR470212-5G
APOSOR470212-1GEA 194 EUR
APOSOR470212-1G APOSOR470212-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14596111
Núm. CAS: 1249531-45-0