Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470213-1G OR470213-5G
APOSOR470213-1GEA 194 EUR
APOSOR470213-1G APOSOR470213-5G
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05692943
Núm. CAS: 333985-78-7