Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470245-5G OR470245-1G
APOSOR470245-5GEA 1210 EUR
APOSOR470245-5G APOSOR470245-1G
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976754
Núm. CAS: 1060816-03-6