Methyl-3-nitropicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470250-1G OR470250-5G
APOSOR470250-1GEA 194 EUR
APOSOR470250-1G APOSOR470250-5G
Methyl-3-nitropicolinate
Methyl-3-nitropicolinate
Formula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953158
Núm. CAS: 103698-08-4