Ethyl-2-chloro-3-pyridylglyoxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470285-1G OR470285-5G
APOSOR470285-1GEA 197 EUR
APOSOR470285-1G APOSOR470285-5G
Ethyl-2-chloro-3-pyridylglyoxylate 95%
Ethyl-2-chloro-3-pyridylglyoxylate
Formula: C₉H₈ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781194
Núm. CAS: 902837-56-3