3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470302-1G OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA 245 EUR
APOSOR470302-1G APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08569890
Núm. CAS: 915923-66-9