6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470336-1G OR470336-5G OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA 493 EUR
APOSOR470336-1G APOSOR470336-5G APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410400
Núm. CAS: 887976-03-6