3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-tert-Butoxybenzoic acid
OR470339-5G OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA 1120 EUR
APOSOR470339-5G APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412397
Núm. CAS: 15360-02-8