6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470390-1G OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA 397 EUR
APOSOR470390-1G APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410398
Núm. CAS: 887976-22-9