Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-[trans-4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetate, Ethyl 2-(trans-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexyl)acetate, 2-[trans-4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetic acid Ethyl ester, 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetic acid Ethyl ester
OR470414-1G OR470414-5G
APOSOR470414-1GEA 136 EUR
APOSOR470414-1G APOSOR470414-5G
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Formula: C₁₅H₂₇NO₄
MW: 285,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20491405
Núm. CAS: 946598-34-1